Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC16 standard temperaturområde luftkølede recirkulerende kølere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers leverer temperaturkontrolleret procesvæske til en bred vifte af udstyr, herunder analytiske instrumenter, laserkilder, kappede reaktionskar og bioreaktorer, destillationskolonner og industrielt udstyr. Med kølekapaciteter fra 800 watt op til 26 kilowatt, et bredt temperaturområde fra 5 °C op til 40 °C og muligheder for kondensatorkøling, pumpekapacitet og elektriske krav, er det nemt at finde den køler, der bedst passer til dine installations- og anvendelseskrav. Denne alsidighed og tilpasningsevne gør TSC-seriens recirkulerende kølere til et ideelt valg til applikationer, der kræver væskekøling for effektiv termisk styring på en platform, der kan skaleres med dig. TSC-seriens kølere er designet med premium, højkvalitetskomponenter, herunder rustfri stålreservoirer, og leverer fremragende temperaturstabilitet, og er en omfattende temperaturstyringsløsning til proceskrav på tværs af flere videnskabelige og industrielle discipliner.
Funktioner
- Højtydende kølekapacitet: Leverer kølekapaciteter op til 26 kW og leverer robust termisk styring til krævende laboratorie- og industrielle anvendelser
- Fleksibel kondensatorkonfiguration: Fås både som luftkølede og vandkølede kondensatormodeller for at imødekomme forskellige installationskrav og driftsmiljøer. Vandkølede kondensatormodeller flytter varmebelastningen fra anlæggets HVAC-system til en eksisterende kølevandforsyning, hvilket sænker det samlede energiforbrug i forhold til din proces og de samlede ejeromkostninger sammenlignet med luftkølede kondensatormodeller
- Tilpassede pumpesystemer: Flere pumpemuligheder findes for at optimere væskecirkulation og trykkarakteristika til specifikke applikationskrav
- Præcisionstemperaturkontrol: Opretholder en fremragende temperaturstabilitet på ±0,1 °C, hvilket sikrer ensartede termiske forhold for følsomme processer og målinger
- Intuitiv brugergrænseflade: Har et brugervenligt brugerinterface-design, der strømliner systemdrift, overvågning og parameterjustering for øget brugerproduktivitet
- Brugerfokuseret design: Udstyret med en intuitiv brugerflade og en række standardfunktioner som digital og analog seriel kommunikation, fjernbetjent temperatursensorport (PT1000), flow- eller trykkontroller samt ultralydsflowaflæsning (TSC16 og TSC260 modeller)
- Bæredygtighed efter design: Anvender nye lav-global opvarmningspotentiale (GWP) kølemidler, en udvikling der understøtter globale klimabeskyttelsesinitiativer og repræsenterer en betydelig reduktion af miljøpåvirkningen sammenlignet med sammenlignelige køleanlæg, der bruger HFC-kølemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F) |
| Kapacitet (engelsk) | 1,5 gal. |
| Farve | Hvid |
| Controller type | LCD flerlinjes alfanumerisk skærm |
| Kapacitet (metrisk) | 5.7 L |
| Certificeringer/compliance | cETLus, CE, UKCA, RCM, KC |
| Kommunikation | RS485, Modbus, analog I/O |
| Kondensator type | Luftkølet |
| Kølekapacitet | op til 1550 W (60 Hz); 1280 W (50 Hz) |
| Pumpetype | T1, Turbine |
| Vis mere |