Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSC-serien TSC16 recirkulerende kølere med udvidet temperaturområde
Artikelnummer. 31772905 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kondensator type:
Luftkølet
Vandkølet
Pumpetype:
C1, Centrifugal
C2, Centrifugal
T1, Turbine
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Pumpetype
31772905 Vandkølet C1, Centrifugal
31772846 Luftkølet C1, Centrifugal
31772900 Luftkølet C2, Centrifugal
31772852 Luftkølet T1, Turbine
31772847 Vandkølet C2, Centrifugal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31772905 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSC16WEC1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117160.00 DKK
    102175.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 14984.31 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-04-2027
TSC-seriens TSC16 recirkulerende kølere med udvidet temperaturområde - Alsidig, lille kapacitet køler med lav-GWP kølemidler, der leverer effektiv termisk ydeevne og præcis temperaturkontrol til en bred vifte af laboratorieinstrumenter
TSC-seriens Thermo Scientific™ Extended Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er udviklet til at levere proceskøling eller opvarmning på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle produktionsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Extended Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er udviklet til at levere proceskøling eller opvarmning på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle produktionsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens udvidede temperaturområde recirkulerende kølere leverer temperaturkontrolleret procesvæske til en bred vifte af udstyr, herunder analytiske instrumenter, laserkilder, kappede reaktionskar og bioreaktorer, destillationskolonner og industrielt udstyr. Med kølekapaciteter fra 800 watt op til 26 kilowatt, varmekapacitet op til 22 kW, et bredt sæt temperaturområde fra -5 °C op til +90 °C samt muligheder for kondensatorkøling, pumpekapacitet og elektriske krav, er det nemt at finde den køler, der bedst passer til dine installations- og applikationskrav. Denne alsidighed og tilpasningsevne gør TSC-seriens recirkulerende kølere til et ideelt valg til applikationer, der kræver væskekøling for effektiv termisk styring på en platform, der kan skaleres med dig. TSC-seriens kølere er designet med premium, højkvalitetskomponenter, herunder rustfri stålreservoirer, og leverer fremragende temperaturstabilitet, og er en omfattende temperaturstyringsløsning til proceskrav på tværs af flere videnskabelige og industrielle discipliner.
Funktioner
  • Højtydende køle- og varmekapacitet: Leverer kølekapaciteter op til 26 kW og varmekapacitet op til 22 kW, hvilket giver robust termisk styring til krævende laboratorie- og industrielle anvendelser
  • Fleksibel kondensatorkonfiguration: Fås både som luftkølede og vandkølede kondensatormodeller for at imødekomme forskellige installationskrav og driftsmiljøer. Vandkølede kondensatormodeller flytter varmebelastningen fra anlæggets HVAC-system til en eksisterende kølevandforsyning, hvilket sænker det samlede energiforbrug i forhold til din proces og de samlede ejeromkostninger sammenlignet med luftkølede kondensatormodeller
  • Alsidighed: Flere pumpemuligheder tilgængelige for at optimere væskecirkulation og trykegenskaber til specifikke applikationskrav
  • Præcisionstemperaturkontrol: Opretholder en fremragende temperaturstabilitet på ±0,1 °C, hvilket sikrer ensartede termiske forhold for følsomme processer og målinger
  • Brugerfokuseret design: Med en intuitiv brugergrænseflade og en række standardfunktioner som digital & analog seriel kommunikation, fjernbetjening til temperatursensor (PT1000), flow- eller trykkontroller samt ultralydsflowaflæsning (TSC16 – TSC260-modeller)
  • Bæredygtighed efter design: Anvender nye lav-global opvarmningspotentiale (GWP) kølemidler, en udvikling der understøtter globale klimabeskyttelsesinitiativer og repræsenterer en betydelig reduktion af miljøpåvirkningen sammenlignet med sammenlignelige køleanlæg, der bruger HFC-kølemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Kapacitet (engelsk) 1,6 gal.
Farve Hvid
Controller type LCD flerlinjes alfanumerisk skærm
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikation RS485, Modbus, analog I/O
Kondensator type Vandkølet
Kølekapacitet op til 1550 W (60 Hz); 1280 W (50 Hz)
Pumpetype C1, Centrifugal
Temperaturområde -5 °C til +90 °C (23 °F til 194 °F)
Type Recirculating Chiller
Ekstern Cirkulation Kun ekstern cirkulation
Varmekapacitet 3 kW @ 230V
Model- TSC16
Pumpekapacitet 60 Hz: 10 GPM @ 37 psid (38 lpm @ 2,55 bar); 50 Hz: 10 GPM @ 20 psid (38 lpm @ 1,38 bar)
Kølemiddel R1234yf (GWP: 4, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Maksimum 90 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
garanti 2 år
Dimensioner (D x B x H) 30,6 x 14,2 x 30,5 tommer (77,6 x 36 x 77,5 cm)
Forsendelsesvægt (engelsk) 261 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 118.4 kg
Vægt (engelsk) 211 lb.
Vægt (metrisk) 95.7 kg
Elektriske krav 208/230 V, 220/230 V
Spænding 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.