Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC08 standard temperaturområde recirkulerende kølere
Artikelnummer. 31772909 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
208/230 V, 220/230 V
Artikelnummer. Spænding
31772909 208/230 V, 220/230 V
1 options
Artikelnummer. 31772909 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSC08AST1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70210.00 DKK
    61224.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 8985.99 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TSC-serien TSC08 Standard Temperaturområde Recirkulerende Kølere - Kompakt, lille kapacitet køler med lav-GWP kølemidler og præcis termisk kontrol til bordinstrumenter og små varmebelastningsapplikationer
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers leverer temperaturkontrolleret procesvæske til en bred vifte af udstyr, herunder analytiske instrumenter, laserkilder, kappede reaktionskar og bioreaktorer, destillationskolonner og industrielt udstyr. Med kølekapaciteter fra 800 watt op til 26 kilowatt, et bredt temperaturområde fra 5 °C op til 40 °C og muligheder for kondensatorkøling, pumpekapacitet og elektriske krav, er det nemt at finde den køler, der bedst passer til dine installations- og anvendelseskrav. Denne alsidighed og tilpasningsevne gør TSC-seriens recirkulerende kølere til et ideelt valg til applikationer, der kræver væskekøling for effektiv termisk styring på en platform, der kan skaleres med dig. TSC-seriens kølere er designet med premium, højkvalitetskomponenter, herunder rustfri stålreservoirer, og leverer fremragende temperaturstabilitet, og er en omfattende temperaturstyringsløsning til proceskrav på tværs af flere videnskabelige og industrielle discipliner.
Funktioner
  • Højtydende kølekapacitet: Leverer kølekapaciteter op til 26 kW og leverer robust termisk styring til krævende laboratorie- og industrielle anvendelser
  • Fleksibel kondensatorkonfiguration: Fås både som luftkølede og vandkølede kondensatormodeller for at imødekomme forskellige installationskrav og driftsmiljøer. Vandkølede kondensatormodeller flytter varmebelastningen fra anlæggets HVAC-system til en eksisterende kølevandforsyning, hvilket sænker det samlede energiforbrug i forhold til din proces og de samlede ejeromkostninger sammenlignet med luftkølede kondensatormodeller
  • Tilpassede pumpesystemer: Flere pumpemuligheder findes for at optimere væskecirkulation og trykkarakteristika til specifikke applikationskrav
  • Præcisionstemperaturkontrol: Opretholder en fremragende temperaturstabilitet på ±0,1 °C, hvilket sikrer ensartede termiske forhold for følsomme processer og målinger
  • Intuitiv brugergrænseflade: Har et brugervenligt brugerinterface-design, der strømliner systemdrift, overvågning og parameterjustering for øget brugerproduktivitet
  • Brugerfokuseret design: Udstyret med en intuitiv brugerflade og en række standardfunktioner som digital og analog seriel kommunikation, fjernbetjent temperatursensorport (PT1000), flow- eller trykkontroller samt ultralydsflowaflæsning (TSC16 og TSC260 modeller)
  • Bæredygtighed efter design: Anvender nye lav-global opvarmningspotentiale (GWP) kølemidler, en udvikling der understøtter globale klimabeskyttelsesinitiativer og repræsenterer en betydelig reduktion af miljøpåvirkningen sammenlignet med sammenlignelige køleanlæg, der bruger HFC-kølemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Kapacitet (engelsk) 2,9 gal.
Farve Hvid
Controller type LCD flerlinjes alfanumerisk skærm
Kapacitet (metrisk) 11 L
Certificeringer/compliance cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikation RS485, Modbus, analog I/O
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet op til 800 W (60 Hz); 660 W (50 Hz)
Pumpetype T1, Turbine
Temperaturområde 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
Type Recirculating Chiller
Ekstern Cirkulation Kun ekstern cirkulation
Model- TSC08
Pumpekapacitet 60 Hz: 3,3 GPM @ 60 psid (12,5 lpm @ 4,14 bar); 50 Hz: 2,2 GPM @ 60 psid (8,4 lpm @ 4,14 bar)
Kølemiddel R1234yf (GWP: 4, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Maksimum 40 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
garanti 2 år
Dimensioner (D x B x H) 26,1 x 16,6 x 30,1 tommer (66,2 x 42,2 x 76,4 cm)
Bredde (engelsk) 16,6 tommer
Bredde (metrisk) 42.2 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 250 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 113.4 kg
Vægt (engelsk) 200 lb.
Vægt (metrisk) 90.7 kg
Elektriske krav 208/230 V, 220/230 V
Spænding 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz