Få mere at vide
Novus Biologicals™ TSBP Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18383525 Shop alle Bio Techne produkter
:
100 μg
Artikelnummer. 18383525
Brand: Novus Biologicals™ NBP317554PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 10665
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 27 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias C6orf10, chromosome 6 open reading frame 10, testis specific basic protein, TSBP
Gen symbol TSBP1
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein TSBP