Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSB dobbeltpose (100 ml Septum)
:
100 ml Septum
Beskrivelse
- Borosilikat flaske
- Fenolisk skruelåg med septum
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Medietype | Kulturmedier |
| Fyld volumen | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Sterilitetstest |
| Emballagetype | Dobbelt sække |
| Mængde | 10/Pk. |