Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSB Blodbank Køleskabe
Artikelnummer. p-9390003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU
Kapacitet (metrisk):
140 l
250 l
400 l
700 l
1500 l
Artikelnummer. 17426202
Brand: Thermo Scientific™ TSB140REGBV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TSB-seriens blodbankkøleskabe er bygget med den sikkerhed, kvalitet og miljømæssigt bæredygtige funktioner, du er kommet til at forvente af Thermo Scientific .
De Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Køleskabe er designet til at opfylde de strenge krav til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter i fuld overensstemmelse med 93/42/CE– klasse IIa regulering.
TSB Series Blood Bank Køleskabe er specialbygget til at opfylde de strenge retningslinjer for at opfylde 93/42/CE klasse IIa reguleringen som medicinsk udstyr til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter.
  • Bredt udvalg af størrelser fra 140L underbord til 1500L dobbeltdør.
  • Touchscreen digital controller med indbygget datalogging
  • Whisper ganske operation< 50 dBA
  • Tredobbelte glasdøre.
  • Hvidmalet indvendigt og udvendigt
  • Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
  • Lavt energiforbrug med energiovervågning i realtid
  • Lav varmeydelse
  • Bageste adgangsport
  • Elektronisk lås med adgangskodebeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSB Series Blood Bank Køleskab
Kapacitet (metrisk) 140 l
Temperaturområde 2 °C til 8 °C
Temperatur (setpunkt) +4 °C
Kølemiddel R290
Antal døre 1
Antal skuffer 3
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Skabsmateriale Stål
Indre Malet stål
Certificeringer/compliance 93/42/CEE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/UE (kun hvis trådløs mulighed), 2011/65/EU
Hjul Ja
Kontroltype Touchscreen-controller med adgangskodebeskyttelse
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 36 måneder
Afrimning Adaptiv afrimning
Overvågningsmuligheder Alarm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mål (D x B x H) Indvendig 516 x 400 x 560 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 634 x 520 x 1001 mm
Stiktype EU
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 87 kg