Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSB Blodbank Køleskabe
Artikelnummer. 17486212 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Kapacitet (metrisk):
140 l
250 l
400 l
700 l
1500 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Kapacitet (metrisk)
17486212 EU 700 l
17426202 EU 140 l
17466202 EU 1500 l
17406212 EU 250 l
17446212 EU 400 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17486212 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSB700REGBV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73345.00 DKK
    70133.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 3211.97 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
TSB-seriens blodbankkøleskabe er bygget med den sikkerhed, kvalitet og miljømæssigt bæredygtige funktioner, du er kommet til at forvente af Thermo Scientific .
De Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Køleskabe er designet til at opfylde de strenge krav til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter i fuld overensstemmelse med 93/42/CE– klasse IIa regulering.
TSB Series Blood Bank Køleskabe er specialbygget til at opfylde de strenge retningslinjer for at opfylde 93/42/CE klasse IIa reguleringen som medicinsk udstyr til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter.
  • Bredt udvalg af størrelser fra 140L underbord til 1500L dobbeltdør.
  • Touchscreen digital controller med indbygget datalogging
  • Whisper ganske operation< 50 dBA
  • Tredobbelte glasdøre.
  • Hvidmalet indvendigt og udvendigt
  • Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
  • Lavt energiforbrug med energiovervågning i realtid
  • Lav varmeydelse
  • Bageste adgangsport
  • Elektronisk lås med adgangskodebeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSB Series Blood Bank Køleskab
Kapacitet (metrisk) 700 l
Temperaturområde 2 °C til 8 °C
Temperatur (setpunkt) +4 °C
Kølemiddel R290
Antal døre 1
Antal skuffer 7
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Skabsmateriale Stål
Indre Malet stål
Certificeringer/compliance 93/42/CEE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/UE (kun hvis trådløs mulighed), 2011/65/EU
Hjul Ja
Kontroltype Touchscreen-controller med adgangskodebeskyttelse
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 36 måneder
Afrimning Adaptiv afrimning
Overvågningsmuligheder Alarm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mål (D x B x H) Indvendig 686 x 600 x 1500 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 840 x 750 x 2085 mm
Stiktype EU
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 215 kg