Beskrivelse
De Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Køleskabe er designet til at opfylde de strenge krav til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter i fuld overensstemmelse med 93/42/CE– klasse IIa regulering.
TSB Series Blood Bank Køleskabe er specialbygget til at opfylde de strenge retningslinjer for at opfylde 93/42/CE klasse IIa reguleringen som medicinsk udstyr til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter.
- Bredt udvalg af størrelser fra 140L underbord til 1500L dobbeltdør.
- Touchscreen digital controller med indbygget datalogging
- Whisper ganske operation< 50 dBA
- Tredobbelte glasdøre.
- Hvidmalet indvendigt og udvendigt
- Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
- Lavt energiforbrug med energiovervågning i realtid
- Lav varmeydelse
- Bageste adgangsport
- Elektronisk lås med adgangskodebeskyttelse
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | TSB Series Blood Bank Køleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 140 l |
| Temperaturområde | 2 °C til 8 °C |
| Temperatur (setpunkt) | +4 °C |
| Kølemiddel | R290 |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | 3 |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Skabsmateriale | Stål |
| Indre | Malet stål |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.