Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSB Blodbank Køleskabe
Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU
Kapacitet (metrisk):
140 l
250 l
400 l
700 l
1500 l
Beskrivelse
De Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Køleskabe er designet til at opfylde de strenge krav til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter i fuld overensstemmelse med 93/42/CE– klasse IIa regulering.
TSB Series Blood Bank Køleskabe er specialbygget til at opfylde de strenge retningslinjer for at opfylde 93/42/CE klasse IIa reguleringen som medicinsk udstyr til opbevaring af blod og blodrelaterede produkter.
- Bredt udvalg af størrelser fra 140L underbord til 1500L dobbeltdør.
- Touchscreen digital controller med indbygget datalogging
- Whisper ganske operation< 50 dBA
- Tredobbelte glasdøre.
- Hvidmalet indvendigt og udvendigt
- Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
- Lavt energiforbrug med energiovervågning i realtid
- Lav varmeydelse
- Bageste adgangsport
- Elektronisk lås med adgangskodebeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSB Series Blood Bank Køleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 250 l |
| Temperaturområde | 2 °C til 8 °C |
| Temperatur (setpunkt) | +4 °C |
| Kølemiddel | R290 |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | 5 |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Skabsmateriale | Stål |
| Indre | Malet stål |
| Vis mere |