Få mere at vide
Sartorius TSA Næringsagar i flasker
Artikelnummer. 15922510 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Format:
Flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
15922510 Flaske Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15922510 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 14171A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1417.93 DKK / Pakke med 4
    Spare 162.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
TSA Næringsagarmedier i flasker til kolonitælling ved membranfiltreringsmetoden eller via direkte inkubation.
  • Tids- og omkostningsbesparende
  • Overholdelse af internationale standarder og referencer
  • Konsekvent kvalitet
  • De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier.
  • Medierne er tilgængelige i to formater.
    • Agarmedier i rør er til hældning af agarplader.
      • Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
    • Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype TSA Næringsagar
Sterilitet Steril
Format Flaske