Få mere at vide
Heinz Herenz TS-Swab Alu-Amies
Artikelnummer. 15962121
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
15962121 Steril
1 options
Artikelnummer. 15962121 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.20 DKK
    549.64 DKK / Pakke med 150
    Spare 231.56 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Steril med Amies medium. Mikrobiologisk transportsæt. Aluminiumsapplikator med bomuldshoved, steriliseret med stråling og enkeltpakket i peel-pack
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Produkttype Flydende Amies Transportsystem
Format Podepinde
Medietype Flydende Amies