Få mere at vide
Tryptophol, TRC
Artikelnummer. 30132995
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132995 5 g
30012912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8947005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-55-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Synonym Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)ethanol
SMIL OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptophol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Formel vægt 161.0841
Procent renhed >95%