Få mere at vide
Tryptophol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptophol-d4 |
| CAS | 75238-45-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 D4 H7 N O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.225 |
| Vis mere |