Få mere at vide
Tryptophol, 97%
Artikelnummer. 11317745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317745 1 g 1g
11327745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02555.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som en reaktant til fremstilling af
inhibitorer af det C-terminale domæne af RNA-polymerase II og deres antitumoraktiviteter, anti-HIV-1-midler, inhibitorer af protein-protein-interaktioner, partielle agonister af serotonin 5-HT1A-receptoren, væksthormonsekretagoger, vaskulær endotel-vækstfaktor (VEGF-2B-receptorer) ligander, potentielle afgiftningsinhibitorer af crucifer phytoalexin brassinin, inhibitorer af interleukin og dobbeltbindingssted acetylcholinesterasehæmmere.
Opløselighed
Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i vand ved °25 C 2749 mg/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-55-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD00005659
InChI nøgle MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)ethanol
SMIL OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptophol
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 174°C (2 mmHg)
Flammepunkt 255°C (491°F)
Mængde 1 g
Beilstein 125553
Merck Index 14,9798
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%