Få mere at vide
Tryptophol, 97%
Artikelnummer. 10706171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706171 5 g Glasflaske 5g
10434463 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140600050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-55-6
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD00005659
InChI nøgle MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
SMIL OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptophol
Navn note 97%
Smeltepunkt 57,0 °C til 60,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 174,0 °C (2,7 mbar)
Flammepunkt 255 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i methanol, ethanol, acetone, kloroform og ethylacetat
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)ethan-1-ol
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller, flager eller pulver