Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptophol |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 57.0°C to 60.0°C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Kogepunkt | 174.0°C (2.7 mbar) |
| Flammepunkt | 255°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |