Få mere at vide
Tryptofan, Mikromol™
Artikelnummer. 30459328
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459328 4 x 25 mg
30051458 25 mg
17970035 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459328 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1267.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tryptofan, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Analyt- eller komponentnavne DL-Tryptophan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 204,0899 g/mol