Få mere at vide
Tryptophan, Mikromol™
Beskrivelse
Tryptophan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tryptophan |
| CAS | 54-12-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | DL-Tryptophan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15) |
| SMIL | NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Vis mere |