Få mere at vide
Tryptofan (L-Tryptofan), LoGiCal
Artikelnummer. 30458924
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458924 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458924 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0172.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Tryptofan (L-Tryptofan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Analyt- eller komponentnavne L-(-)-Tryptophan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1 H-Indole-3-alanine, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -
InChI formel InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 204,0899 g/mol