Få mere at vide
Novus Biologicals™ Tryptophan hydroxylase 2 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18419930
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18419930 0,1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18419930 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP177559PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 121278
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-77559. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias ADHD7, EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, FLJ37295, MGC138872, Neuronal tryptophan hydroxylase, NTPHMGC138871, tryptophan 5-hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, tryptophan hydroxylase 2
Gen symbol TPH2
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Lipid and Metabolism, Phospho Specific
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.