Få mere at vide
R&D Systems™ Tryptophan hydroxylase 2 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18528502
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Artikelnummer. Mængde
18528502 0,1 mg
1 options
Artikelnummer. 18528502 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NB10074555PEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1949.50 DKK
    1573.95 DKK / 0.1mg
    Spare 375.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 121278
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-74555
Gene Alias ADHD7, EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, FLJ37295, MGC138872, Neuronal tryptophan hydroxylase, NTPHMGC138871, tryptophan 5-hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, tryptophan hydroxylase 2
Gen symbol TPH2
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Lipid and Metabolism, Phospho Specific
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.