Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck
Artikelnummer. 12573936
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12573936
Brand: Thermo Scientific™ BO0509M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wide neck bottle with septum
General purpose bottled media complying with EP/USP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ARTG
Certificeringer/compliance EP/USP
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Oprindelsesland STORBRITANNIEN
Medietype Prepared Media
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) Pharmaceutical Bottled Media
Emballagetype Pk.
Mængde 10 x 100 mL