Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
General purpose bottled media complying with EP/USP specification.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | ARTG |
| Certificeringer/compliance | EP/USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 25 °C |
| Oprindelsesland | STORBRITANNIEN |
| Medietype | Prepared Media |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Til brug med (applikation) | Pharmaceutical Bottled Media |
| Emballagetype | Pk. |
| Mængde | 10 x 500 mL |