Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton sojabouillon (på flaske)
Artikelnummer. 15832357
Fyld vægt:
10.01 to 0.3 g
10.0g + 0.3g
100 to 101.5 g
100.0 - 101.5g
100.0g + 1.5 g
1000 to 1005 g
500.0 - 504.0 g
90 to 90.5 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
Artikelnummer. 15832357
Brand: Thermo Scientific™ EB0351W
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk en bred vifte af mikroprganismer ved hjælp af dette medium i praktiske klargjorte flasker.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Bouillon færdiglavet medium på flaske. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Straw
Indhold og opbevaring 2°C to 25°C
Format 1 L sirop bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Media
Fyld vægt 1000 to 1005 g
Emballagetype 4 sirop bottles with screw cap closures in a box.
Mængde 4/Pk.