Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton sojabouillon (på flaske)
Beskrivelse
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Bouillon færdiglavet medium på flaske. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
- Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
- Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
- Simple: easy to use with minimum training.
- Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 25°C |
| Format | 1 L sirop bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Microbiology Media |
| Fyld vægt | 1000 to 1005 g |
| Emballagetype | 4 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Mængde | 4/Pk. |