Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton sojabouillon (på flaske)
Artikelnummer. 15622129
Skift visning
Fyld vægt:
10.01 to 0.3 g
10.0g + 0.3g
100 to 101.5 g
100.0 - 101.5g
100.0g + 1.5 g
1000 to 1005 g
500.0 - 504.0 g
90 to 90.5 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt unitSize
15622129 100 to 101.5 g -
12786959 10.0g + 0.3g Pakke med 24
12693428 100.0g + 1.5 g Pakke med 10
11983112 10.01 to 0.3 g Pakke med 24
12864132 90 to 90.5 g Pakke med 10
12854132 100.0 - 101.5g Pakke med 10
15832357 1000 to 1005 g -
13255489 500.0 - 504.0 g Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15622129 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0282M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk en bred vifte af mikroprganismer ved hjælp af dette medium i praktiske klargjorte flasker.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Bouillon færdiglavet medium på flaske. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Straw
Indhold og opbevaring 2°C to 25°C
Format 100 mL DIN bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Media
Fyld vægt 100 to 101.5 g
Emballagetype 10 DIN bottles with injectable closures in a box.
Mængde 10/Pk.