Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojabouillon (på flaske)
Beskrivelse
Dyrk et bredt udvalg af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Tryptone Soya Bouillon færdiglavet flaskemedium. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerober og anaerober. Den er specificeret i International Pharmacopoeia1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en bred vifte af organismer.
Fjern behovet for autoklavering og udlevering af praktiske, færdigfyldte og færdige flasker med Tryptone Soya Bouillon.
- Følger formuleringerne beskrevet i International Pharmacopoeia.
- Bekvemt: forfyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
- Simpelt: nemt at bruge med minimal træning.
- Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Thermo Scientific™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 25 °C |
| Format | Universalflaske |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld vægt | 10,01 til 0,3 g |
| Emballagetype | 24 universalflasker med skruelåg i en kasse. |
| Mængde | 24/Pk. |