Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Bouillon (USP ) (Rør)
Artikelnummer. 11904052
Artikelnummer. 11904052
Brand: Thermo Scientific™ TV5002E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med klar tilberedte rør af Tryptone Soya Agar.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Bouillon færdiglavet medium. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og klargjorte tuber med Tryptone Soya Bouillon.
  • Meget nærende medium til at understøtte en bred vifte af mikroorganismer.
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 .
  • Praktisk: De fyldte rør er klar til øjeblikkelig brug.
  • Enkel: nem at bruge med minimal træning.
  • Lang holdbarhed: op til 12 måneder
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Majsgul, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Trypton Soya Bouillon (Tube)
Format Hældt rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype 50 rør i en æske
Mængde 50/Pk.