Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar, TWI, Deep Fill
Artikelnummer. 12942638
Skift visning
Oversigt:
Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill)
Mængde:
1 x 10 plader
Fyld volumen:
23 mL
Artikelnummer. Oversigt Mængde Fyld volumen
12942638 Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill) 1 x 10 plader 23 mL
1 options
Artikelnummer. 12942638 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0821B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    200.10 DKK / Pakke med 10
    Spare 28.90 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Overvåg aseptiske processer inden for fremstilling af renrum eller isolatorer, især i (bio)farmaindustrien, med tredobbelt indpakning til almindelige medier med dybfyldningsplader.
Overvåg aseptiske processer inden for fremstilling af renrum eller isolatorer med Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill). Et generelt agarmedium, der indeholder to peptoner, Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill) vil understøtte væksten af en lang række organismer. Den er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe.
90 mm Tryptone Soya Agar (TWI, Deep Fill) plader er designet til passive og aktive luftprøveudtagningsapplikationer. Dyrkningsmediet af høj kvalitet understøtter totalt aerobe mikrobielle tællinger, coliforme bakterier tællinger og gær/skimmel tællinger i udpegede rene områder.
  • Steril: plader er bestrålet og tredobbelt indpakket i gennemsigtig emballage
  • Konsekvent: automatiserede fremstillingsprocedurer sikrer et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade
  • Optimeret: produkter gennemgår kvantitativ kvalitetskontroltest, ved hjælp af et lavdosis inokulum for at sikre optimal ydeevne
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 25 °C
Oversigt Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill)
Format 90 mm monoplade
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 23 mL
Mængde 1 x 10 plader