Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soja Agar bestrålet (Triple Wrap) plade
Artikelnummer. 12912618
Format:
140mm Plate
90 mm plade
Farve:
Elfenben, gennemsigtig
Halm, klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Artikelnummer. 12912618
Brand: Thermo Scientific™ PO0306T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør miljøovervågning i de mest regulerede miljøer med denne Triple Wrapped Plate til passive og aktive luftprøveudtagningsapplikationer.
Oplev renrumstillid på næste niveau med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojaagar bestrålet plade. Trypton Soya Agar understøtter væksten af en bred vifte af organismer.
Perform effortless environmental monitoring with Tryptone Soya Agar Irradiated (Triple Wrap) Plate.
  • Sterile: plates are irradiated and triple wrapped in a transparent packaging.
  • Consistent: automated manufacturing procedures ensure a smooth, evenly distributed layer of agar on each plate.
  • Optimized: products undergo quantitative quality control testing, using a low dose inoculum to ensure optimum performance.
  • Ready-to-use: convinince of prepared media.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Tryptone Soya Agar Irradiated Triple Wrap
Format 140mm Plate
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 88.0g – 95.0g
Emballagetype Triple Wrapped - bestrålet