Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soja Agar bestrålet (Triple Wrap) plade
Artikelnummer. 11965345
Format:
140mm Plate
90 mm plade
Farve:
Elfenben, gennemsigtig
Halm, klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Artikelnummer. 11965345
Brand: Thermo Scientific™ PO5012B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør miljøovervågning i de mest regulerede miljøer med denne Triple Wrapped Plate til passive og aktive luftprøveudtagningsapplikationer.
Oplev renrumstillid på næste niveau med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojaagar bestrålet plade. Trypton Soya Agar understøtter væksten af en bred vifte af organismer.
Udfør ubesværet miljøovervågning med Tryptone Soya Agar Bestrålet (Triple Wrap) plade.
  • Steril: pladerne er bestrålet og tredobbelt pakket ind i en gennemsigtig emballage.
  • Konsekvent: automatiserede fremstillingsprocedurer sikrer et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade.
  • Optimeret: Produkterne gennemgår kvantitativ kvalitetskontroltest ved at bruge en lavdosis inokulum for at sikre optimal ydeevne.
  • Klar til brug: overbevisende med forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Trypton Soja Agar bestrålet (Triple Wrap) plade
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar
Fyld vægt 7.3± 0,2
Emballagetype Triple Wrapped - bestrålet
Mængde 10/Pk.