Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar bestrålet Triple Wrap Kontaktplade
Artikelnummer. 11913732
Artikelnummer. 11913732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0262D
 Begrænset vare
På lager
Udfør ubesværet overfladeprøvetagning i de mest regulerede miljøer ved hjælp af denne Triple Wrapped bestrålede kontaktplade.
Udfør ubesværet overfladeprøvetagning i de mest regulerede miljøer ved hjælp af Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Agar bestrålet Triple Wrap Kontaktplade. Trypton Soya Agar er et generelt medium indeholdende to peptoner. Det understøtter væksten af en bred vifte af organismer og er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe.
Strømlin miljøovervågning af renrumsmiljøer med Tryptone Soya Agar Bestrålet Triple Wrap Contact Plate.
  • Sikker: kuppelformet bund forhindrer agar i at falde ud af fadet
  • Let at håndtere: GripFit™ teknologi sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, mens det nemt kan fjernes under miljøovervågning
  • Lige til fortolkning af resultater: indre lag på pladebunden er underopdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetests, hvilket gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser
  • Nem at stable: giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud
  • Konsistent: fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et jævnt, jævnt fordelt lag af agar på hver plade
  • Reduktion af forureningsrisiko: beskyttende lag forbedrer fugtkontrol ved at inkorporere nye elementer, der tillader passage og absorption af overskydende fugt, hvilket reducerer risikoen for kontaminering
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Trypton Soya Agar Triple Wrap bestrålet kontaktplade
Format 55 mm kontaktplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 13,5 g± 5 %
Emballagetype Triple Wrapped - bestrålet
Mængde 10/Pk.