Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydreret)
Artikelnummer. 11973752
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11973752 2.5 kg 3kg
10483983 5 kg 5kg
10137562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11973752 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0131R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 DKK
    3949.61 DKK / 3kg
    Spare 130.39 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med dette generelle formål, specificeret i internationale farmakopéer.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Trypton Soya Agar (Dehydreret). Tryptone Soya Agar er et generelt agarmedium indeholdende to peptoner og understøtter væksten af både aerobe og anaerobe, sidstnævnte dyrkes enten i dybe kulturer eller ved inkubation under anaerobe forhold. Trypton Soya Agar anbefales som referencemedium ved test af selektive medier for at måle graden af hæmning 1 .
Trypton Soya Agar, også kendt som Casein Soya Bean Digest Agar, er et generelt medium specificeret i farmakopé og fødevaretestmetoder til vækst af en bred vifte af organismer. Anbefales som referencemedium til test af selektive medier. Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i den internationale farmakopé 2,3,4,5 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Trypton sojaagar
Form Pulver
Produkttype Trypton Soya Agar
Mængde 2.5 kg
Udbytte Til 62,5L medium
Kun til laboratoriebrug