Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydreret)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10483983
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10483983 5 kg 5kg
10137562 500 g 500g
11973752 2.5 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10483983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0131T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9988.41 DKK
    9305.89 DKK / 5kg
    Spare 682.52 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med dette generelle formål, specificeret i internationale farmakopéer.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Trypton Soya Agar (Dehydreret). Tryptone Soya Agar er et generelt agarmedium indeholdende to peptoner og understøtter væksten af både aerobe og anaerobe, sidstnævnte dyrkes enten i dybe kulturer eller ved inkubation under anaerobe forhold. Trypton Soya Agar anbefales som referencemedium ved test af selektive medier for at måle graden af hæmning 1 .
Trypton Soya Agar, også kendt som Casein Soya Bean Digest Agar, er et generelt medium specificeret i farmakopæi og fødevaretestmetoder til vækst af en bred vifte af organismer. Produktet testes i forhold til farmakopæi2, 3, 4, 5 og bruges hovedsageligt som referencemedium ved test af selektive medier.
  • Anbefales som referencemedium til test af selektive medier
  • Følger formuleringerne beskrevet i den internationale farmakopé
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Trypton Soya Agar
Mængde 5 kg
Kun til laboratoriebrug