Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar med Disinhibitor PLUS Triple Wrap bestrålet kontaktplade
Artikelnummer. 10610985
Oversigt:
TSA med Disinhibitor PLUS TWI kontaktplade
Mængde:
2 x 10/Pk.
Fyld volumen:
13 mL
Artikelnummer. 10610985
Brand: Thermo Scientific™ PO5171D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prøv ubesværet overflader efter rengøring og desinfektion: Fire desinhibitorer (inkl. natriumthiosulfat) neutraliserer overfladedesinfektionsmidler og hjælper med gendannelse af mikroorganismer.
Prøv ubesværet overflader til miljøovervågning efter rengøring og desinfektion ved brug Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor PLUS Triple Wrap Bestrålede (TWI) kontaktplader, der indeholder lecithin, polysorbat 80, natriumthiosulfat og Tween 80 for at neutralisere overfladedesinfektionsmidler og hjælpe med gendannelse af mikroorganismer. Tilsætningen af natriumthiosulfat er i overensstemmelse med internationale farmakopékrav.
Strømlin miljøovervågning af renrumsmiljøer med Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor PLUS Triple Wrap bestrålede (TWI) kontaktplader til overfladeprøvetagning.
  • Sikker: kuppelformet bund forhindrer agar i at falde ud af fadet.
  • Let at håndtere:GripFit™ teknologi sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, mens det nemt kan fjernes under miljøovervågning.
  • Lige til fortolkning af resultater: Det indre lag på pladebunden er underopdelt i gitre for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetest, hvilket gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser.
  • Nem –at stable: giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud.
  • Konsistent: Fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et jævnt, jævnt fordelt lag af agar på hver plade.
Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer, der kan forårsage sygdom eller infektion, vokser de til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 25 °C
Oversigt TSA med Disinhibitor PLUS TWI kontaktplade
Produkttype Agar plade
Fyld volumen 13 mL
Mængde 2 x 10/Pk.
Kun til laboratoriebrug.