Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar med Disinhibitor PLUS kontaktplade
Beskrivelse
Prøv ubesværet overflader til miljøovervågning efter rengøring og desinfektion ved brug Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor PLUS kontaktplader, der indeholder lecithin, polysorbat 80, natriumthiosulfat og Tween 80 for at neutralisere overfladedesinfektionsmidler og hjælpe med gendannelse af mikroorganismer. Tilsætningen af natriumthiosulfat er i overensstemmelse med kravene i International Pharmacopeia.
- Sikker: kuppelformet bund forhindrer agar i at falde ud af fadet
- Let at håndtere: GripFit™ teknologi sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, mens det nemt kan fjernes under miljøovervågning
- Lige til fortolkning af resultater: indre lag på pladebunden er underopdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetests, hvilket gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser
- Nem at stable: giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud
- Konsistent: fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et jævnt, jævnt fordelt lag af agar på hver plade
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Testet i overensstemmelse med BP/EP/JP/USP. |
| Farve | Elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | TSA med Disinhibitor PLUS |
| Format | 55 mm kontaktplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld volumen | 13 mL |
| Fyld vægt | 13,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Vis mere |