Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar Kontaktplade
Beskrivelse
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Agar Kontaktplade. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, understøtter væksten af en lang række organismer. Den er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Mediet er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i international farmakopé 1,2,3,4
Udfør ubesværet overfladeprøvetagning med den nemme at håndtere Tryptone Soya Agar Kontaktplade.
- Let at håndtere: kuppelformet bundformat til ubesværet overfladeprøvetagning.
- Konsistent drift: glat, jævn agaroverflade sikret gennem specialiseret fremstillingsproces.
- Let at stable giver mere stabilitet under håndtering og transport.
- Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Undgå at agar falder ud af fadet med Thermo Scientific Kontaktplader, som har en kuppelformet bund. GripFit™ teknologien gør pladerne nemme at håndtere og sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, samtidig med at det nemt kan fjernes under miljøovervågning. Et indre lag på bunden af pladen er opdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetest, gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser. Nem stabling giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud.
Vores kontaktplader er fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade. Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer, der kan forårsage sygdom eller infektion, vokser de til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 12 °C |
| Oversigt | Trypton sojaagar kontaktplader |
| Format | 55 mm kontaktplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 13,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |