Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar (Kasein Soya Bean Digest Agar)
Artikelnummer. 10758123
Skift visning
Medietype:
Trypton sojaagar
Fyld volumen:
17 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medietype Fyld volumen Pakningsstørrelse
10758123 Trypton sojaagar 25 mL Pakke med 10
10649824 Trypton sojaagar 17 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5073A
 Begrænset vare
På lager
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med generelle formål Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar forberedte medieplader.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Trypton sojaagar. Et generelt agarmedium, der indeholder to peptoner, Tryptone Soya Agar, vil understøtte væksten af både aerobe og anaerobe, sidstnævnte dyrkes enten i dybe kulturer eller ved inkubation under anaerobe forhold. Trypton Soya Agar anbefales som referencemedium ved test af selektive medier for at måle graden af hæmning.
Trypton Soya Agar, også kendt som Casein Soya Bean Digest Agar, er et generelt medium specificeret i farmakopé og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer. Produktet er testet til farmakopéen og bruges hovedsageligt som referencemedium ved test af selektive medier.
  • Har klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
  • Kan bruges som blodagarbase
  • Anbefales som referencemedium til test af selektive medier
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Trypton sojaagar
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 25 mL
Fyld vægt 25 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.