Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar (Kasein Soya Bean Digest Agar)
Artikelnummer. 10649824
Skift visning
Medietype:
Trypton sojaagar
Fyld volumen:
17 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medietype Fyld volumen Pakningsstørrelse
10649824 Trypton sojaagar 17 mL Pakke med 10
10758123 Trypton sojaagar 25 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10649824 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.48 DKK
    84.93 DKK / Pakke med 10
    Spare 51.55 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med generelle formål Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar forberedte medieplader.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Trypton sojaagar. Et generelt agarmedium, der indeholder to peptoner, Tryptone Soya Agar, vil understøtte væksten af både aerobe og anaerobe, sidstnævnte dyrkes enten i dybe kulturer eller ved inkubation under anaerobe forhold. Trypton Soya Agar anbefales som referencemedium ved test af selektive medier for at måle graden af hæmning.
Trypton Soya Agar, også kendt som Casein Soya Bean Digest Agar, er et generelt medium specificeret i farmakopé og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer. Produktet er testet til farmakopéen og bruges hovedsageligt som referencemedium ved test af selektive medier.
  • Har klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
  • Kan bruges som blodagarbase
  • Anbefales som referencemedium til test af selektive medier
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Medietype Trypton sojaagar
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10/Pk.