Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton soja bouillon (sojabønne kasein fordøjet medium EP/USP/BP/JP) (dehydreret)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11409658
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409658 2.5 kg 2.5kg
10525943 500 g 500g
10535943 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409658 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0129R
 Begrænset vare
På lager
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med dette generelle medium indeholdende to peptoner.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Bouillon EP/USP/BP/JP (Dehydreret). Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Brug Tryptone Soya Bouillon til at støtte den frodige vækst af mange kræsne organismer, uden tilsætning af serum, samtidig med at den er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i forskellige internationale farmakopéer.
  • Velegnet til tubefortyndingsmetode til testning af antibiotikafølsomhed
  • Anbefales i USP til genvinding af organismer efter steriliseringsprocesser 4
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Trypton sojabouillon (sojabønnekaseinfordøjelsesmedium USP )
Form Pulver
Medietype Trypton sojabouillon
Produkttype Næringsbouillon
Mængde 2.5 kg
Udbytte Til 83,5L medium
Kun til laboratoriebrug