Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton soja bouillon (sojabønne kasein fordøjet medium EP/USP/BP/JP) (dehydreret)
Beskrivelse
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Bouillon EP/USP/BP/JP (Dehydreret). Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe. Det er specificeret i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en lang række organismer.
Brug Tryptone Soya Bouillon til at støtte den frodige vækst af mange kræsne organismer, uden tilsætning af serum, samtidig med at den er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i forskellige internationale farmakopéer.
- Velegnet til tubefortyndingsmetode til testning af antibiotikafølsomhed
- Anbefales i USP til genvinding af organismer efter steriliseringsprocesser 4
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Trypton sojabouillon (sojabønnekaseinfordøjelsesmedium USP ) |
| Form | Pulver |
| Medietype | Trypton sojabouillon |
| Produkttype | Næringsbouillon |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 16,7L medium |
Kun til laboratoriebrug