Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor, kontaktplade
Artikelnummer. 11934172
Skift visning
Oversigt:
Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplade
Format:
55 mm kontaktplade
Mængde:
2 x 10 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt Format Mængde Pakningsstørrelse
11934172 Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplade 55 mm kontaktplade 2 x 10 plader Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11934172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5024C
 Begrænset vare
På lager
Prøv ubesværet overflader efter rengøring og desinfektion med en TSA Kontaktplade med desinhibitorer for at neutralisere overfladedesinfektionsmidler og hjælpe med gendannelse af mikroorganismer.
Prøv ubesværet overflader efter rengøring og desinfektion ved brug Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med desinhibitorkontaktplader, der indeholder lecithin og polysorbat 80, for at neutralisere overfladedesinfektionsmidler og hjælpe med gendannelse af mikroorganismer.
Undgå at agar falder ud af fadet med Thermo Scientific Kontaktplader, som har en kuppelformet bund. GripFit™ teknologien gør pladerne nemme at håndtere og sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, samtidig med at det nemt kan fjernes under miljøovervågning. Et indre lag på bunden af pladen er opdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetest, gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser. Nem stabling giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud.
Vores kontaktplader er fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade. Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer, der kan forårsage sygdom eller infektion, vokser de til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Testet i overensstemmelse med BP/EP/JP/USP.
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplade
Format 55 mm kontaktplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 13,5 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 2 x 10 plader