Få mere at vide
Melford Trypton, pulver
Artikelnummer. 30018895
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Artikelnummer. 30018895
Brand: Melford T600605000.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bugspytkirtelfordøjelse af kasein brugt til at supplere medier i dyrkning af anaerobe bakterier.
Bugspytkirtelfordøjelse af kasein brugt til at supplere medier i dyrkning af anaerobe bakterier.
pH (1 % opløsning): 7,3.
Ingredienser:
Molekylærbiologigrad Total nitrogen (TN): ~12,7 %
Aminonitrogen (AN): ~3,7 %
AN/TN-forhold: 0,26
Natriumchlorid: ~0,4 %
Tryptofan: ~1,0
Tekniske data
Grad Molekylærbiologi klasse
Mængde 5 kg