Få mere at vide
Melford Trypton, granuleret
Artikelnummer. 30018900
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Artikelnummer. 30018900
Brand: Melford T60065500.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pancreas fordøjelse af kasein.
Pancreas fordøjelse af kasein. Materialet er specielt granuleret for at reducere støv og øge opløseligheden.
Ingredienser:
Total nitrogen (TN): ~12,7 %
Aminonitrogen (AN): ~3,7 %
AN/TN-forhold: 0,26
Natriumchlorid: ~0,4 %
Tryptofan: 1,0
pH (1 % opløsning): ~7,3 %
Tekniske data
Grad Molekylærbiologi klasse
Mængde 500 g