Få mere at vide
Melford Trypton, kapsler
Mængde:
500 g
1 kg
Beskrivelse
Hver kapsel indeholder 1 g trypton.
Hver kapsel indeholder 1 g trypton. Praktisk og nem at bruge - tilsæt blot det nødvendige antal formålte kapsler i henhold til formuleringen, der tilberedes uden vejning eller måling.
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Molekylærbiologi klasse |
| Mængde | 500 g |