Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Galde X-Glucuronid (TBX) Medium (Dehydreret)
Beskrivelse
Opdag og opgæl Escherichia coli i fødevare- og dyrefoderprøver med dette kromogene medium, mens du overholder ISO 11133:2014.
Påvist og opglimt Escherichia coli i foder- og dyrefoderprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Typtone Galde X-Glucuronide (TBX) Medium (Dehydreret). Mediet opfylder formuleringen og præstationskriteriet fastlagt i ISO 166491, 2, 3 og ISO 11133:20144.
TBX Medium bygger videre på hastigheden, pålideligheden og genopretningen fra frosne prøver samt påvisning af dårlige laktosefermentere, som den oprindelige Tryptone Bile Agar4,5 tilbød, med tilføjelse af et kromogent stof, X-glucuronid, som registrerer glucuronidaseaktivitet, et enzym vist at være meget specifikt for Escherichia coli6.
Brug TBX Medium til selektiv påvisning og optælling af Escherichia coli i fødevarer og dyrefoderprøver.
- Selektiv: tilstedeværelse af galdesalte i mediet giver selektivitet over for gram-positive bakterier, især baciller og fækale streptokokker.
- Letlæselig: på grund af tilsætningen af kromogent 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid (X-glucuronid), fremstår E. coli som blå/grønne kolonier.
- ISO kompatibel: opfylder de formulerings- og ydeevnekriterier, der er fastsat i ISO 16649 og ISO 11133:2014.
De fleste Escherichia coli- stammer kan differentieres fra andre coliformer ved tilstedeværelsen af enzymet glucuronidase. Imidlertid er ca. 3 til 4 % af Escherichia coli glucuronidase-negative, især Escherichia coli O157-stammer 7 .
Chromogenet i TBX Medium er 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid (X-glucuronid) og er målrettet af glucuronidase . Escherichia coli celler er i stand til at absorbere dette kompleks intakt, og intracellulær glucuronidase opdeler bindingen mellem kromoforen og glucuronidet. Den frigivne kromofor farves og opbygges i cellerne, hvilket får Escherichia coli- kolonierne til at blive farvet blå/grønne.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TBX Medium (Dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 13,7L medium |