Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Galde X-Glucuronid (TBX) Medium
Beskrivelse
Opdag og opregn Escherichia coli i fødevareprøver med Thermo Scientific™ Typtone Galde X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium bygger på hastigheden, pålideligheden og genopretningen fra frosne prøver og påvisning af dårlige laktosefermentorer, der tilbydes af den originale Tryptone Bile Agar 1,2 , med tilføjelsen af et kromogent middel, X-glucuronid, som detekterer glucuronidaseaktivitet: et enzym, der har vist sig at være meget specifikt for Escherichia coli3 . Den frigivne kromofor i TBX Medium er uopløselig og akkumuleres i cellen, hvilket gør farvede målkolonier nemme at identificere
De fleste Escherichia coli- stammer kan differentieres fra andre coliformer ved tilstedeværelsen af enzymet glucuronidase. Imidlertid er ca. 3 til 4 % af Escherichia coli glucuronidase-negative, især Escherichia coli O157-stammer 4 .
Chromogenet i TBX Medium er 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid (X-glucuronid) og er målrettet af glucuronidase. Escherichia coli -celler er i stand til at absorbere dette kompleks intakt, og intracellulær glucuronidase opdeler bindingen mellem kromoforen og glucuronidet. Den frigivne kromofor farves og opbygges i cellerne, hvilket får Escherichia coli- kolonierne til at blive farvet blå/grønne.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | TBX Medium |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |