Få mere at vide
BD Trypticase™ Sojaagar
Beskrivelse
BD Trypticase™ Sojaagar er et generelt medium, som understøtter væksten af ikke-kræsne og moderat kræsne mikroorganismer.
- Formel (pr. 1L renset vand):
- 15 g bugspytkirtelfordøjelse af kasein
- 5 g bugspytkirtelfordøjelse af sojabønner
- 5 g natriumchlorid (NaCl)
- 15 g agar
- Kasein og sojapeptoner leverer organisk nitrogen, aminosyrer og længere kædede peptider
- Natriumchlorid opretholder den osmotiske ligevægt
- Anbefales ikke til primær isolering af mikroorganismer fra kliniske prøver
- Kan bruges til subkultivering af bakteriestammer isoleret fra kliniske prøver for at opnå rene kulturer
- Kan også bruges til yderligere differentiering og identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar tallerkener i mørke ved 2-°8 C, i deres originale ærmeindpakning indtil lige før brug |
| Produkttype | Agar-plade |
| Inkluderer | 90 mm Stacker™ plader |
| nr. pr. pakke | 10 plader/muffe |
| Emballagetype | Ærmeindpakning |
| Mængde | 120 plader |
| Diameter (metrisk) | 90 mm plader |