Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tryptiske fordøjelsessæt
Artikelnummer. 10688274 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Fordøjelses- og guanidineringssæt
Tryptisk fordøjelsessæt
Mængde:
150 reaktioner
90 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
90 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10688274 Tryptisk fordøjelsessæt 150 reaktioner 1 sæt
10371264 Fordøjelses- og guanidineringssæt 90 reaktioner 90 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10688274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89871
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forbedre peptidfordøjelseskvaliteten og følsomheden ved MS-detektion ved brug af disse Thermo Scientific fordøjelsessæt for effektiv og reproducerbar fremstilling af peptidfordøjelser.
Nøjagtig identifikation og analyse af proteiner er en central komponent i proteomiske strategier til at studere cellulære funktioner og processer. Ved hjælp af massespektrometri kan proteiner og relevante post-translationelle modifikationer identificeres nøjagtigt, men metoden er meget afhængig af kvaliteten af prøveforberedelsen. Thermo Scientific Pierce Fordøjelseskit leverer enzymer og reagenser til effektiv, reproducerbar fordøjelse og guanidinering for at forbedre ionisering af peptidfragmenter.
Prøveforberedelse er et af de mest variable og tidskrævende trin i analysen af proteiner med MS, og kvaliteten og reproducerbarheden af prøveudtrækning og -forberedelse har en betydelig indvirkning på resultaterne. Lejlighedsvis kræves yderligere trin for at forbedre prøvekvaliteten, herunder fordøjelse og genvinding af peptidfragmenter fra SDS-PAGE-geler eller peptidguanidinering for at forbedre sekvensdækningen. Hvert sæt er optimeret til at producere peptiddigester af høj kvalitet til pålidelig proteomisk analyse ved brug af massespektrometri.
Pierce Tryptisk fordøjelses- og guanidineringssæt i opløsning
Pierce In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit leverer en optimeret procedure og reagenser til cirka 90 fordøjelser, hver med 0,025 til 10 μg protein.
  • Fuldstændig fordøjelsestrypsin—fordøjer fuldstændigt proteiner fra 0,025 til 10 μg (∼90 reaktioner)
  • Specifik—guanidineringsreaktion giver ringe eller ingen N-terminal modifikation
  • Bekvemt—udstyr inkluderer reagenser til fordøjelse, reduktion, alkylation og guanidinering
  • Effektivt—protein kan fordøjes og guanidineres på en enkelt dag
Trypsin spalter specifikt peptidbindinger på carboxylsiden af arginin- og lysinrester. Signalerne fra de argininholdige peptider er generelt stærkere på grund af den mere basiske sidekæde. For at øge den samlede ionisering omdanner guanidinering lysiner til homoargininer og er specifik for aminen lysin, men kan forekomme minimalt ved aminen i peptidets N-terminal. Denne derivatisering fører til en øget intensitet af de lysinholdige peptider og forbedret sekvensdækning generelt.
Pierce In-Gel tryptisk fordøjelsessæt
Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit leverer et komplet sæt reagenser til at udføre cirka 150 fordøjelsbehandlinger på kolloidale Coomassie- eller fluorescerende farvefarvede proteinbånd. Sættet indeholder modificeret svinetrypsin, affarvningsbuffere, reduktionsreagenser, alkylationsreagenser og fordøjelsesbuffere samt detaljerede og enkle instruktioner.
  • Komplet—indeholder alle nødvendige reagenser til geldefarvning, reduktion, alkylering og tryptisk fordøjelse af proteiner
  • Robuste—optimerede procedurer og reagenser producerer pålidelige fordøjelsprocesser og datagenerering under en bred vifte af betingelser
  • Specifikt—indeholder højt oprynet og modificeret MS-grad trypsin uden chymotryptisk aktivitet og minimal autolytisk aktivitet
To vigtige prøveforberedelsestrin er den fuldstændige fordøjelse af proteiner til peptider samt efterfølgende koncentration og oprensning af peptider til massespektrometrianalyse. Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit udfører det første af disse trin for proteinprøver udvundet fra gelskiver. Pierce C-18 spinkolonner og -tipper udfører det andet trin for at rense prøven, så den er MS-klar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Tryptisk fordøjelsessæt
Indhold og opbevaring Opbevar Pierce Trypsin Protease, MS Grade ved modtagelsen ved -°20 C i en frostfri fryser. Opbevar alle andre komponenter ved 4 °C. Produktet sendes på gelpakke. Se Vigtig produktinformation for yderligere opbevarings- og håndteringsoplysninger for hver komponent ved modtagelse.
Udgangsmateriale Geler, Proteinprøver, Cellelysat
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Sæt
Workflow-trin Proteinfordøjelse
Mængde 150 reaktioner