missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tryptanthrin, TRC

Artikelnummer. 30454954
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454954 25 mg
30450393 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT94700025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tryptanthrin
CAS 13220-57-0
Molekylær formel C15H8N2O2
Mængde 25 mg
Synonym Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione, Couroupitine A, NSC 349447, TryptanthrinTryptanthrine
InChI formel InChI=1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
SMIL O=C1N2C(=Nc3ccccc13)C(=O)c4ccccc24
IUPAC navn indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 248.24
Formel vægt 248.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.