missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tryptanthrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptanthrin |
| CAS | 13220-57-0 |
| Molekylær formel | C15H8N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione, Couroupitine A, NSC 349447, TryptanthrinTryptanthrine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H |
| SMIL | O=C1N2C(=Nc3ccccc13)C(=O)c4ccccc24 |
| IUPAC navn | indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.24 |
| Formel vægt | 248.0586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?